Benzylphosphonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13850.03 A13850.06 A13850.14
A13850.03EA 33.9 EUR
A13850.03 A13850.06 A13850.14
Benzylphosphonsäure ≥97%
Benzylphosphonsäure
Purity: 97% CAS No.: 6881-57-8 Molecular Formula: C6H5CH2PO3H2 Formula Weight: 172.11 Melting Point: 166-172° Beilstein Reference: 2519318 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00039519
Formel: C₇H₉O₃P
Schmelzpunkt: 166…172 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039519
CAS-Nummer: 6881-57-8
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III