2-Benzo[b]thiophencarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A12471.03 A12471.06 A12471.14
A12471.03EA 32.1 EUR
A12471.03 A12471.06 A12471.14
2-Benzo[b]thiophencarbonsäure ≥98%
2-Benzo[b]thiophencarbonsäure
Purity: 98% CAS No.: 6314-28-9 Molecular Formula: C9H6O2S Formula Weight: 178.22 Melting Point: 236-242° Beilstein Reference: 124613 Merck Reference: 14,9345 MDL No.: MFCD00051636
Formel: C₉H₆O₂S
Schmelzpunkt: 236…242 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051636
CAS-Nummer: 6314-28-9
Merck Index: 14,9345