3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L01257.03
L01257.06
L01257.03EA
44.2
EUR
L01257.03
L01257.06
3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure ≥97%
3-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Purity: 97%
CAS No.: 21211-22-3
Molecular Formula: C9H5ClO2S
Formula Weight: 212.65
Melting Point: 265-267°
Beilstein Reference: 1425602
Formel:
C₉H₅ClO₂S Schmelzpunkt: 265…267 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014579 CAS-Nummer: 21211-22-3 |