4,4'-Dimethoxytritylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11626.06
A11626.14
A11626.22
A11626.06EA
52.9
EUR
A11626.06
A11626.14
A11626.22
4,4'-Dimethoxytritylchlorid ≥98%
4,4'-Dimethoxytritylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 40615-36-9
Molecular Formula: C21H19ClO2
Formula Weight: 338.83
Melting Point: 121-127°
Beilstein Reference: 2471942
Formel:
C₂₁H₁₉ClO₂ Schmelzpunkt: 121…127 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008409 CAS-Nummer: 40615-36-9 EINECS: 255-002-6 |