4,4'-Dimethoxytritylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
146020050 146020250 146021000
ACRO146020050EA 55.8 EUR
ACRO146020050 ACRO146020250 ACRO146021000
4,4'-Dimethoxytritylchlorid 98%
4,4'-Dimethoxytritylchlorid
Formel: C₂₁H₁₉ClO₂
Schmelzpunkt: 121…127 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008409
CAS-Nummer: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 127 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)