(p-Toluolsulfonyl)methylisocyanid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-((Isocyanomethyl)sulphonyl)-4-methylbenzene, Tosylmethyl isocyanide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
188204-25G 188204-5G
SIAL188204-25GEA 134 EUR
SIAL188204-25G SIAL188204-5G
(p-Toluolsulfonyl)methylisocyanid, Sigma-Aldrich®
(p-Toluolsulfonyl)methylisocyanid
Formel: C₉H₉NO₂S
Molekulargewicht: 195.24 g/mol
MDL Number: MFCD00000005
CAS-Nummer: 36635-61-7
EINECS: 253-140-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1 II