(p-Toluolsulfonyl)methylisocyanid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-((Isocyanomethyl)sulphonyl)-4-methylbenzene, Tosylmethyl isocyanide
182450250
182450050
182451000
ACRO182450250EA
126
EUR
ACRO182450250
ACRO182450050
ACRO182451000
(p-Toluolsulfonyl)methylisocyanid 98%
(p-Toluolsulfonyl)methylisocyanid
Formel:
C₉H₉NO₂S Molekulargewicht: 195.24 g/mol Schmelzpunkt: 111…113 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00000005 CAS-Nummer: 36635-61-7 EINECS: 253-140-1 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow to beige to light brown Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 109 to 115 °C (Dec) |
HPLC | ≥97.5 % |