L-Methioninmethylester Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: H-Met-OMe.HCl, H-Met-OMe·HCl
229350250 229350500
ACRO229350250EA 179 EUR
ACRO229350250 ACRO229350500
L-Methioninmethylester Hydrochlorid 98%
L-Methioninmethylester Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₃NO₂S·HCl
Schmelzpunkt: 151…153 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012491
CAS-Nummer: 2491-18-1
EINECS: 219-651-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Solubility (5 % in methanol) Clear colorless to light yellow
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (c=1, water)