Alcianblau 8GX für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
05500-25G 05500-5G
05500-25GEA 683 EUR
05500-25G 05500-5G
Alcianblau 8GX für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Alcianblau 8 GX
Alcian Blue 8GX is used as a heteroglycan stain for neutral, sulfated and phosphated mucopolysaccharides and glycosaminoglycans in tissues such as cartilage and extracellular matrices.
Formel: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Molekulargewicht: 1298.86 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010720
CAS-Nummer: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7