Alcianblau 8 GS (C.l. 74240)
Lieferant: Roth Carl
Achtung
3082.1 3082.2 3082.3
ROTH3082.1EA 0 EUR
ROTH3082.1 ROTH3082.2 ROTH3082.3
Alcianblau 8 GS (C.l. 74240)
Alcianblau 8 GX
Formel: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Molekulargewicht: 1298.86 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010720
CAS-Nummer: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7