(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphoniumchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L00594.09
L00594.18
L00594.09EA
80.1
EUR
L00594.09
L00594.18
(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphoniumchlorid ≥97%
(4-Methoxybenzyl)triphenylphosphoniumchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 3462-97-3
Molecular Formula: C26H24ClOP
Formula Weight: 418.91
Melting Point: 235-239°
Beilstein Reference: 4173378
Formel:
C₂₆H₂₄ClOP Schmelzpunkt: 235…239 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00031572 CAS-Nummer: 3462-97-3 |