(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-(Methoxycarbonyl)benzyl)triphenylphosphonium chloride
B21729.03
B21729.06
B21729.14
B21729.03EA
30.7
EUR
B21729.03
B21729.06
B21729.14
(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid ≥97%
(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphoniumchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 1253-47-0
Molecular Formula: C27H24ClO2P
Formula Weight: 446.91
Melting Point: 230-235°
MDL No.: MFCD02683069
Formel:
C₂₇H₂₄ClO₂P Schmelzpunkt: 230…235 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683069 CAS-Nummer: 1253-47-0 |