Imidazol-4,5-dicarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 4,5-Imidazoledicarboxylic acid
A17783.06 A17783.14 A17783.22
A17783.06EA 48.1 EUR
A17783.06 A17783.14 A17783.22
Imidazol-4,5-dicarbonsäure ≥97%
Imidazol-4,5-dicarbonsäure
Purity: 97% CAS No.: 570-22-9 Molecular Formula: C5H4N2O4 Formula Weight: 156.10 Melting Point: ca 283° dec. Beilstein Reference: 147774
Formel: C₅H₄N₂O₄
Schmelzpunkt: ∼ 283 °C (dec.)
Dichte: 1.749
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005200
CAS-Nummer: 570-22-9
EINECS: 209-327-5