2-(Dimethylamino)ethanthiol Hydrochlorid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
115810050
115810250
115811000
ACRO115810050EA
49.9
EUR
ACRO115810050
ACRO115810250
ACRO115811000
2-(Dimethylamino)ethanthiol Hydrochlorid 95%
2-(Dimethylamino)ethanthiol Hydrochlorid
Formel:
C₄H₁₂ClNS Schmelzpunkt: 154…159 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00012633 CAS-Nummer: 13242-44-9 EINECS: 236-221-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodimetric | ≥94 % |
GC | ≥96.0 % |
Enantiomeric excess | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | -7° to -9° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform) |