7-Amino-4-(trifluormethyl)cumarin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin, 7-Amino-4-trifluoromethylcoumarin, 7-Amino-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one, Coumarin 151
RJF00052.1 RJF00052.10
MAYBRJF00052.1EA 0 EUR
MAYBRJF00052.1 MAYBRJF00052.10
7-Amino-4-(trifluormethyl)cumarin
7-Amino-4-(trifluormethyl)cumarin
Formel: C₁₀H₆F₃NO₂
MDL Number: MFCD00006858
CAS-Nummer: 53518-15-3
EINECS: 258-599-1