(Methyl)triphenoxyphosphoniumiodid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyltriphenoxyphosphonium iodide
415020050 415020500
ACRO415020050EA 38.5 EUR
ACRO415020050 ACRO415020500
(Methyl)triphenoxyphosphoniumiodid 95%
(Methyl)triphenoxyphosphoniumiodid
Formel: C₁₉H₁₈IO₃P
Schmelzpunkt: 141…146 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011911
CAS-Nummer: 17579-99-6
EINECS: 241-551-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to brown Moist powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
GC ≥97.5 %