Diethyl(cyanomethyl)phosphonat
Lieferant: Thermo Scientific
SB01599.1 SB01599.10 SB01599.50
MAYBSB01599.1EA 0 EUR
MAYBSB01599.1 MAYBSB01599.10 MAYBSB01599.50
Diethyl(cyanomethyl)phosphonat
Diethyl(cyanomethyl)phosphonat
Formel: C₆H₁₂NO₃P
MDL Number: MFCD00001893
CAS-Nummer: 2537-48-6
EINECS: 219-806-0
UN-Nummer: 3278
ADR: 6.1,III