L-Methionin-[Methyl-D3] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
L-Methionine-[methyl-²H₃]
M-Clarity™ quality level = MQ200
300616-1G
300616-5G
SIAL300616-1GEA
383
EUR
SIAL300616-1G
SIAL300616-5G
L-Methionin-[Methyl-D3] (98% D), Sigma-Aldrich®
L-Methionin-[Methyl-D3]
Formel:
C₅H₈D₃NO₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
13010-53-2 |