5-Fluor-2'-deoxyuridin (Floxuridin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
F0503-100MG F0503-250MG F0503-1G
SIALF0503-100MGEA 305 EUR
SIALF0503-100MG SIALF0503-250MG SIALF0503-1G
5-Fluor-2'-deoxyuridin (Floxuridin), Sigma-Aldrich®
5-Fluor-2'-deoxyuridin (Floxuridin)
Formel: C₉H₁₁FN₂O₅
MDL Number: MFCD00006530
CAS-Nummer: 50-91-9
EINECS: 200-072-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III