5-Fluor-2'-deoxyuridin (Floxuridin) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L16497.MC L16497.ME
L16497.MCEA 63 EUR
L16497.MC L16497.ME
5-Fluor-2'-deoxyuridin (Floxuridin) ≥98%
5-Fluor-2'-deoxyuridin (Floxuridin)
Purity: 98+% CAS No.: 50-91-9 Molecular Formula: C9H11FN2O5 Formula Weight: 246.20 Melting Point: 148-151° Beilstein Reference: 2645818 Merck Reference: 14,4112 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006530
Formel: C₉H₁₁FN₂O₅
Schmelzpunkt: 148…151 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006530
CAS-Nummer: 50-91-9
EINECS: 200-072-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4112