Benzyloxyacetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
301019-25G 301019-5G
SIAL301019-25GEA 246 EUR
SIAL301019-25G SIAL301019-5G
Benzyloxyacetylchlorid, Sigma-Aldrich®
Benzyloxyacetylchlorid
Formel: C₉H₉ClO₂
MDL Number: MFCD00010768
CAS-Nummer: 19810-31-2
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II