2,2-Dimethylbernsteinsäureanhydrid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
308760010 308760050
ACRO308760010EA 73.6 EUR
ACRO308760010 ACRO308760050
2,2-Dimethylbernsteinsäureanhydrid 98%
2,2-Dimethylbernsteinsäureanhydrid
Formel: C₆H₈O₃
Siedepunkt: 219…220 °C
Schmelzpunkt: 26…30 °C
Flammpunkt: 108 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022608
CAS-Nummer: 17347-61-4
EINECS: 241-371-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 30 °C
GC ≥97.5 %