N,N-Diethylcarbamoylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diethylcarbamyl chloride
A15701.22
A15701.14
A15701.22EA
69.9
EUR
A15701.22
A15701.14
N,N-Diethylcarbamoylchlorid ≥98%
N,N-Diethylcarbamoylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 88-10-8
Molecular Formula: C5H10ClNO
Formula Weight: 135.59
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4510
Melting Point: -32°
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 506687
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000636
Formel:
C₅H₁₀ClNO Molekulargewicht: 135.59 g/mol Siedepunkt: 186 °C Schmelzpunkt: –32 °C Dichte: 1.070 Flammpunkt: 76 °C (168 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000636 CAS-Nummer: 88-10-8 EINECS: 201-798-5 UN-Nummer: 3265 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...