(Methylthio)aceton ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B24149.06 B24149.14 B24149.22
B24149.06EA 47.3 EUR
B24149.06 B24149.14 B24149.22
(Methylthio)aceton ≥98%
(Methylthio)aceton
Purity: 98+% CAS No.: 14109-72-9 Molecular Formula: C4H8OS Formula Weight: 104.17 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4740 Odour: Stench Boiling Point: 69-70°/30mm Beilstein Reference: 1737738 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00015325
Formel: C₄H₈OS
Siedepunkt: 69…70 °C (30 mmHg)
Dichte: 1,023
Flammpunkt: 43 °C (109 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015325
CAS-Nummer: 14109-72-9
UN-Nummer: 1224
ADR: 3,III