Digoxin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B21902.03
B21902.06
B21902.14
B21902.03EA
127
EUR
B21902.03
B21902.06
B21902.14
Digoxin 96%
Digoxin
Purity: 96%
CAS No.: 20830-75-5
Molecular Formula: C41H64O14
Formula Weight: 780.95
Melting Point: ca 250° dec.
Merck Reference: 14,3167
MDL No.: MFCD00003674
Formel:
C₄₁H₆₄O₁₄ Schmelzpunkt: ∼ 250 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003674 CAS-Nummer: 20830-75-5 EINECS: 244-068-1 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3167 |