3-Pyridylacetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Pyridineacetonitrile, 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
P66009-25G
P66009-5G
SIALP66009-25GEA
79.9
EUR
SIALP66009-25G
SIALP66009-5G
3-Pyridylacetonitril, Sigma-Aldrich®
3-Pyridylacetonitril
Formel:
C₇H₆N₂ |
MDL Number:
MFCD00006406 CAS-Nummer: 6443-85-2 EINECS: 229-241-1 UN-Nummer: 3276 ADR: 6.1,III |