2-Pyridylacetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Pyridineacetonitrile
246565-100G 246565-25G 246565-5G
SIAL246565-100GEA 246 EUR
SIAL246565-100G SIAL246565-25G SIAL246565-5G
2-Pyridylacetonitril, Sigma-Aldrich®
2-Pyridylacetonitril
Formel: C₇H₆N₂
MDL Number: MFCD00006346
CAS-Nummer: 2739-97-1
EINECS: 220-364-6
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III