(4-Chlorphenoxy)acetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
456861-25G
456861-5G
SIAL456861-25GEA
98.1
EUR
SIAL456861-25G
SIAL456861-5G
(4-Chlorphenoxy)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(4-Chlorphenoxy)acetonitril
Formel:
C₈H₆ClNO |
MDL Number:
MFCD00031535 CAS-Nummer: 3598-13-8 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |