(4-Chlorphenoxy)acetonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
RF03183.1
RF03183.10
RF03183.50
MAYBRF03183.1EA
0
EUR
MAYBRF03183.1
MAYBRF03183.10
MAYBRF03183.50
(4-Chlorphenoxy)acetonitril
(4-Chlorphenoxy)acetonitril
Formel:
C₈H₆ClNO |
MDL Number:
MFCD00031535 CAS-Nummer: 3598-13-8 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |