(3-Chlorphenoxy)acetonitril
Lieferant: Thermo Scientific
SPB01310.1 SPB01310.10 SPB01310.50
MAYBSPB01310.1EA 0 EUR
MAYBSPB01310.1 MAYBSPB01310.10 MAYBSPB01310.50
(3-Chlorphenoxy)acetonitril
(3-Chlorphenoxy)acetonitril
Formel: C₈H₆ClNO
MDL Number: MFCD00017332
CAS-Nummer: 43111-32-6
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III