(2-Chlorphenoxy)acetonitril
Lieferant: Thermo Scientific
SPB01309.1 SPB01309.10 SPB01309.50
MAYBSPB01309.1EA 0 EUR
MAYBSPB01309.1 MAYBSPB01309.10 MAYBSPB01309.50
(2-Chlorphenoxy)acetonitril
(2-Chlorphenoxy)acetonitril
Formel: C₈H₆ClNO
MDL Number: MFCD00017331
CAS-Nummer: 43111-31-5
UN-Nummer: 3276
ADR: 6.1,III