3,4-Dichlorbenzylmercaptan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L03226.03 L03226.06
L03226.03EA 42 EUR
L03226.03 L03226.06
3,4-Dichlorbenzylmercaptan ≥97%
3,4-Dichlorbenzylmercaptan
Purity: 97% CAS No.: 36480-40-7 Molecular Formula: C7H6Cl2S Formula Weight: 193.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6070 Boiling Point: 152-153°/12mm Beilstein Reference: 3237473 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00039651
Formel: C₇H₆Cl₂S
Siedepunkt: 152…153 °C (12 mmHg)
Dichte: 1.362
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039651
CAS-Nummer: 36480-40-7
EINECS: 253-054-4
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III