Stearinsäurehydrazid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A18291.09 A18291.18 A18291.30
A18291.09EA 44.1 EUR
A18291.09 A18291.18 A18291.30
Stearinsäurehydrazid ≥97%
Stearinsäurehydrazid
Purity: 97% CAS No.: 4130-54-5 Molecular Formula: CH3(CH2)16CONHNH2 Formula Weight: 298.51 Melting Point: 114-116° MDL No.: MFCD00014764
Formel: C₁₈H₃₈N₂O
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014764
CAS-Nummer: 4130-54-5
EINECS: 223-946-8