Tetrakis(decyl)ammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
87580-10G 87580-50G
SIAL87580-10GEA 167 EUR
SIAL87580-10G SIAL87580-50G
Tetrakis(decyl)ammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Tetrakis(decyl)ammoniumbromid
Formel: C₄₀H₈₄BrN
MDL Number: MFCD00043166
CAS-Nummer: 14937-42-9
EINECS: 239-013-3