Tetrakis(decyl)ammoniumbromid, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
87578-10G-F 87578-50G-F
87578-10G-FEA 149 EUR
87578-10G-F 87578-50G-F
Tetrakis(decyl)ammoniumbromid, Supelco®
Tetrakis(decyl)ammoniumbromid
Formel: C₄₀H₈₄BrN
MDL Number: MFCD00043166
CAS-Nummer: 14937-42-9
EINECS: 239-013-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f8ac360988680512fe0d1b7b22d61e78f315c88&vid=d0d74b1e8f83465f40de5b12e5dc7ba8b596404b&prid=web&clid=SAPDAM