Bis(2-bromethyl)ether 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether

L11510.06 L11510.14
L11510.06EA 60.4 EUR
L11510.06 L11510.14
Bis(2-bromethyl)ether 95%
Bis(2-bromethyl)ether

Purity: 96% CAS No.: 5414-19-7 Molecular Formula: BrCH2CH2OCH2CH2Br Formula Weight: 231.93 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5140 Boiling Point: 92-93°/12mm Beilstein Reference: 1098335 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00039196

Formel: C₄H₈Br₂O
Siedepunkt: 92…93 °C (12 mmHg)
Dichte: 1.845
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039196
CAS-Nummer: 5414-19-7
EINECS: 226-504-2
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR