Oxalyldichlorid 2 mol/l in Dichlormethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Oxalyl chloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
310670-100ML
310670-800ML
SIAL310670-100MLEA
73.5
EUR
SIAL310670-100ML
SIAL310670-800ML
Oxalyldichlorid 2 mol/l in Dichlormethan, Sigma-Aldrich®
Oxalyldichlorid
Formel:
C₂Cl₂O₂ Molekulargewicht: 126.93 g/mol Siedepunkt: 63 Schmelzpunkt: -12 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000704 CAS-Nummer: 79-37-8 EINECS: 201-200-2 Merck Index: 12,07046 |