2-Hydroxybenzimidazol
Lieferant: Thermo Scientific
SB01274.1 SB01274.50
MAYBSB01274.1EA 0 EUR
MAYBSB01274.1 MAYBSB01274.50
2-Hydroxybenzimidazol
2-Hydroxybenzimidazole
Formel: C₇H₆N₂O
Schmelzpunkt: 320…322 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00127894
CAS-Nummer: 615-16-7
EINECS: 210-412-4