4-Methylthiobenzamid
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: 4-Methylbenzothioamide, Thio-p-toluamide
13229-250 13229-500 13229-1 13229-5
CAYM13229-250EA 23 EUR
CAYM13229-250 CAYM13229-500 CAYM13229-1 CAYM13229-5
4-Methylthiobenzamid
4-Methylthiobenzamid
Formel: C₈H₉NS
MDL Number: MFCD00173750
CAS-Nummer: 2362-62-1