Natriumhydroxid 50%, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
1.00238.9950
1.00238.9025
1.00238.9958
1.00238.9950EA
0
EUR
1.00238.9950
1.00238.9025
1.00238.9958
Natriumhydroxid 50%, EMPROVE® EXPERT für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molekulargewicht: 40 g/mol Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 9…10 °C Dichte: 1.53 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN-Nummer: 1824 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |