Colchicin
Lieferant: Cayman Chemical
Gefahr
9000760-100 9000760-250 9000760-500
CAYM9000760-100EA 22 EUR
CAYM9000760-100 CAYM9000760-250 CAYM9000760-500
Colchicin
Colchicin
Formel: C₂₂H₂₅NO₆
Schmelzpunkt: 154…156 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078484
CAS-Nummer: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN-Nummer: 1544
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,02536