16-Hydroxypalmitinsäure
Lieferant: Cayman Chemical
Synonyme: 16-Hydroxyhexadecylic acid, 16-Hydroxyhexadecanoic acid
9000789-1 9000789-5
CAYM9000789-1EA 63 EUR
CAYM9000789-1 CAYM9000789-5
16-Hydroxypalmitinsäure
16-Hydroxypalmitinsäure
Formel: C₁₆H₃₂O₃
Molekulargewicht: 272.43 g/mol
Siedepunkt: 402
Schmelzpunkt: 95
MDL Number: MFCD00002750
CAS-Nummer: 506-13-8
EINECS: 208-028-7