4-Brom-N-methylanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H55273.03
H55273.06
H55273.03EA
61.6
EUR
H55273.03
H55273.06
4-Brom-N-methylanilin ≥97%
4-Brom-N-methylanilin
Formel:
C₇H₈BrN Siedepunkt: 259…260 °C Dichte: 1.482 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03030391 CAS-Nummer: 6911-87-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...