1-(3-Fluorbenzyl)piperazin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H55295.03 H55295.06
H55295.03EA 61.4 EUR
H55295.03 H55295.06
1-(3-Fluorbenzyl)piperazin ≥97%
1-(3-Fluorbenzyl)piperazin
Formel: C₁₁H₁₅FN₂
Siedepunkt: 281 °C
Dichte: 1,106
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02242870
CAS-Nummer: 55513-19-4