Pentacen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H56310.MD
H56310.03
H56310.MDEA
153
EUR
H56310.MD
H56310.03
Pentacen ≥97%
Pentacen
Formel:
C₂₂H₁₄ Schmelzpunkt: 372…374 °C (Subl.) Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003710 CAS-Nummer: 135-48-8 EINECS: 205-193-7 Merck Index: 14,7107 |