DL-Cystein 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
2-Amino-3-mercaptopropanoic acid, H-DL-Cys-OH, (±)-Cysteine
H56126.06
H56126.14
H56126.06EA
56.9
EUR
H56126.06
H56126.14
DL-Cystein 96%
DL-Cystein
Formel:
C₃H₇NO₂S Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 225 °C (dec.) Dichte: 1.441 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004881 CAS-Nummer: 3374-22-9 EINECS: 222-160-2 Merck Index: 12,02850 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...