6-Hydroxyindol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Indol-6-ol, 6-Indolol, IMEXINE OBA, 6-Hydroxy-1H-indole, 1H-Indol-6-ol
H55951.MD H55951.03 H55951.06
H55951.MDEA 66.3 EUR
H55951.MD H55951.03 H55951.06
6-Hydroxyindol ≥98%
6-Hydroxyindol
Formel: C₈H₇NO
Molekulargewicht: 133.15 g/mol
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00152101
CAS-Nummer: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III