4-Bromanthranilsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-4-bromobenzoic acid
H55829.03
H55829.06
H55829.03EA
87.5
EUR
H55829.03
H55829.06
4-Bromanthranilsäure 97%
4-Bromanthranilsäure
Purity: 97%
CAS No.: 20776-50-5
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.03
Melting Point: 230-234°
MDL No.: MFCD03618454
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Schmelzpunkt: 230…234 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03618454 CAS-Nummer: 20776-50-5 EINECS: 244-025-7 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |