VWR®, Büretten, gerader Hahn
Lieferant: VWR Collection
612-4139EA 57.6 EUR
612-4139 612-4140 612-4141
VWR®, Büretten, gerader Hahn
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Klasse AS.
  • Schellbachstreifen, Hahn mit Glasküken
  • Graduierungen in kontrastreicher blauer Emailfarbe
  • Mit Chargenzertifikat
Zertifizierungen: DIN EN ISO 385