VWR®, Pistille
Lieferant: VWR Collection
410-0126EA 209 EUR
410-0126 410-0125 410-0124 410-0123 410-0122 410-0121 410-0120 410-0119
VWR®, Pistille
Mörser und Pistille Pistille
Porzellan.
  • Reibfläche unglasiert
  • Glasierter Griff
Zertifizierungen: Hergestellt nach DIN 12906.